Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone

Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one

012077-25G
FLUO012077-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012077-25G
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002306
Numéro CAS: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité