Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Resodiacetophenone

Synonyms: 1,1'-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)diethanone, 4,6-Diacetylresorcinol, 1,1'-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone, 4,6-Diacetyl-1,3-dihydroxybenzene

012078-5G
FLUO012078-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012078-5G
Resodiacetophenone
Resodiacetophenone


Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1840 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017655
Numéro CAS: 2161-85-5
EINECS: 218-482-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité