5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Synonyms: 4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol, 5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
012150-5G
FLUO012150-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012150-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO₂
Numéro MDL: MFCD03070563
Numéro CAS: 288401-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité