Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine

Synonyms: 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 3-Amino-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole, 3-Amino-5-p-Tolylpyrazole, 5-(p-Tolyl)-1H-pyrazol-3-amine

012258-1G
FLUO012258-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012258-1G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine


Formule: C₁₀H₁₁N₃
Numéro MDL: MFCD00084887
Numéro CAS: 78597-54-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité