Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥97%

Synonyms: 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine

012259-1G
FLUO012259-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012259-1G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥97%
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole


Formule: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00462192
Numéro CAS: 19541-95-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité