5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-3-picoline
012711-1G
FLUO012711-1GEA 11.69 EUR InStock
FLUO012711-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095091
Numéro CAS: 29312-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité