Amino-2-chloro-6-pyridine
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
012728-5G
FLUO012728-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012728-5G
Amino-2-chloro-6-pyridine
2-Amino-6-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234068
Numéro CAS: 45644-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité