2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
012735-25G
FLUO012735-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012735-25G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆HCl₂FN₂
MW: 190,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863289
Numéro CAS: 82671-02-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité