Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl fluoride
013104-1G
FLUO013104-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013104-1G
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle
Formule: C₁₂H₁₂FNO₂S
MW: 253,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042702
Numéro CAS: 34523-28-9
EINECS: 252-071-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité