Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle

Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride

013170-5G
FLUO013170-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013170-5G
Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle


Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129811
Numéro CAS: 616-83-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité