Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-fluorobenzonitrile

Attention

013213-25G
FLUO013213-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013213-25G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile


Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142875
Numéro CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité