Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène

Attention
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene

013234-25G
FLUO013234-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013234-25G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène


Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142868
Numéro CAS: 202865-73-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité