5-Fluoro-o-anisaldéhyde
Synonyms: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
013325-5G
FLUO013325-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013325-5G
5-Fluoro-o-anisaldéhyde
5-Fluoro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143458
Numéro CAS: 19415-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité