(±)-2-Fluoro-α-methylbenzylamine
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
013377-1G
FLUO013377-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013377-1G
(±)-2-Fluoro-α-methylbenzylamine
(±)-2-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038307
Numéro CAS: 74788-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité