Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromofuranne


013445-5G
FLUO013445-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013445-5G
3-Bromofuranne
3-Bromofuranne


Formule: C₄H₃BrO
MW: 146,97 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (1013 hPa)
Densité: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00005347
Numéro CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité