3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
013787-1G
FLUO013787-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013787-1G
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788719
Numéro CAS: 630125-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité