4,5,6-Trifluoropyrimidine
013885-1G
FLUO013885-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013885-1G
4,5,6-Trifluoropyrimidine
4,5,6-Trifluoropyrimidine
Formule: C₄HF₃N₂
MW: 134,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD05662363
Numéro CAS: 17573-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité