2'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Synonyms: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
014238-1G
FLUO014238-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014238-1G
2'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
2'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424589
Numéro CAS: 168618-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité