3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
014244-1G
FLUO014244-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014244-1G
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424595
Numéro CAS: 168619-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité