2'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
014245-1G
FLUO014245-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014245-1G
2'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
2'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Numéro MDL: MFCD03424596
Numéro CAS: 168619-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité