Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid

Synonyms: 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid

014247-1G
FLUO014247-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014247-1G
3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid


Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424598
Numéro CAS: 168618-45-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité