Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Methoxybiphenyl-4-carboxylic acid

Synonyms: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid

014252-1G
FLUO014252-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014252-1G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxylic acid


Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185792
Numéro CAS: 725-14-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité