4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
014257-1G
FLUO014257-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014257-1G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424606
Numéro CAS: 195457-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité