3',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carboxylic acid
014266-1G
FLUO014266-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014266-1G
3',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carboxylic acid
3',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₄
Numéro CAS: 122294-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité