2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
014270-1G
FLUO014270-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014270-1G
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD03424616
Numéro CAS: 205871-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité