Acide 5-méthyl-2-furoïque
Synonyms: 5-Methylfuran-2-carboxylic acid
014513-1G
FLUO014513-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014513-1G
Acide 5-méthyl-2-furoïque
Acide 5-méthyl-2-furoïque
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092359
Numéro CAS: 1917-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité