4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
014578-1G
FLUO014578-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014578-1G
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Numéro MDL: MFCD02090877
Numéro CAS: 5775-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité