3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
CFF217.10 014581-10G
CHMPCFF217.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF217.10 FLUO014581-10G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₂S
MW: 212,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014579
Numéro CAS: 21211-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité