4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid hydrazide
014629-1G
FLUO014629-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014629-1G
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid hydrazide
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid hydrazide
Formule: C₆H₉BrN₄O
Numéro MDL: MFCD00662638
Numéro CAS: 261965-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité