Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzoylchloride, 2,4-Dimethylbenzene-1-carbonyl chloride
014685-1G
FLUO014685-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014685-1G
Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle
Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798005
Numéro CAS: 21900-42-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité