Chlorure de 2,3-diméthoxybenzoyle
014690-1G
FLUO014690-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014690-1G
Chlorure de 2,3-diméthoxybenzoyle
Chlorure de 2,3-diméthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424705
Numéro CAS: 7169-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité