1-(3-Chlorobenzyl)pipérazine
014884-1G
FLUO014884-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014884-1G
1-(3-Chlorobenzyl)pipérazine
1-(3-Chlorobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂
MW: 210,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD02048053
Numéro CAS: 23145-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité