1-(3,4-Dichlorobenzyl)pipérazine
014886-1G
FLUO014886-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014886-1G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)pipérazine
1-(3,4-Dichlorobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
MW: 245,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407488
Numéro CAS: 55513-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité