Chlorure de 4-phénoxybenzènesulfonyle
Synonyms: 4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
014906-1G
FLUO014906-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014906-1G
Chlorure de 4-phénoxybenzènesulfonyle
Chlorure de 4-phénoxybenzènesulfonyle
Formule: C₁₂H₉ClO₃S
MW: 268,72 g/mol
Point d'ébullition: 180…190 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 44 °C
Numéro MDL: MFCD00625748
Numéro CAS: 1623-92-3
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité