2-Amino-N-propylbenzamide
015202-1G
FLUO015202-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015202-1G
2-Amino-N-propylbenzamide
2-Amino-N-propylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Numéro MDL: MFCD02374350
Numéro CAS: 56814-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité