2-Amino-N-butylbenzamide
015203-1G
FLUO015203-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015203-1G
2-Amino-N-butylbenzamide
2-Amino-N-butylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,2600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00456225
Numéro CAS: 10494-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité