(2-Formylphenoxy)acetamide
015240-1G
FLUO015240-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015240-1G
(2-Formylphenoxy)acetamide
(2-Formylphenoxy)acetamide
Formule: C₉H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD02257374
Numéro CAS: 24590-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité