4-Methylsalicylaldehyde
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
015626-1G
FLUO015626-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015626-1G
4-Methylsalicylaldehyde
4-Methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799550
Numéro CAS: 698-27-1
EINECS: 211-813-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité