2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
CFF1057.1 CFF1057.5 CFF1057.25 015748-1G
CHMPCFF1057.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1057.1 CHMPCFF1057.5 CHMPCFF1057.25 FLUO015748-1G
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD03788999
Numéro CAS: 820245-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité