2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
CFF1058.1 CFF1058.5 015749-1G
CHMPCFF1058.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1058.1 CHMPCFF1058.5 FLUO015749-1G
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD03789000
Numéro CAS: 820845-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité