2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
015750-1G
FLUO015750-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015750-1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD02251327
Numéro CAS: 30384-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité