Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Synonyms: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
016119-1G
FLUO016119-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016119-1G
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₆ClNO₃
MW: 175,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD06660120
Numéro CAS: 460081-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité