Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Synonyms: Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
016128-1G
FLUO016128-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016128-1G
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659907
Numéro CAS: 177760-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité