3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
016144-1G
FLUO016144-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016144-1G
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formule: C₄H₃BrClNO
Numéro MDL: MFCD06660137
Numéro CAS: 124498-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité