3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Synonyms: (3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
016180-1G
FLUO016180-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016180-1G
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formule: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD04035586
Numéro CAS: 25742-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité