1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
016196-1G
FLUO016196-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016196-1G
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
Numéro MDL: MFCD03086094
Numéro CAS: 342404-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité