5-Bromo-2-fluoropyrimidine
016201-1G
FLUO016201-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016201-1G
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂BrFN₂
Numéro MDL: MFCD07787364
Numéro CAS: 62802-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité