2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Synonyms: (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
016204-1G
FLUO016204-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016204-1G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
MW: 184,3847 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656269
Numéro CAS: 1150114-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité