4-Amino-6-bromoquinoline
CFF749.1 017128-1G
CHMPCFF749.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF749.1 FLUO017128-1G
4-Amino-6-bromoquinoline
4-Amino-6-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0693 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407953
Numéro CAS: 65340-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité