3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Synonyms: 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine
017148-1G
FLUO017148-1GEA 0 EUR InStock
FLUO017148-1G
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Formule: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051740
Numéro CAS: 17284-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité